Drukuj
4-Methylphenyl 3-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-α-D-mannopyranoside ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Thiocresyl 3-O-benzoyl-4,6-O-benzylideneylidene-α-D-mannopyranoside, Tolyl 3-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-α-D-mannopyranoside
BICL4359-100MG BICL4359-250MG BICL4359-500MG
APOSBICL4359-100MGEA 2800 PLN
APOSBICL4359-100MG APOSBICL4359-250MG APOSBICL4359-500MG
4-Methylphenyl 3-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-α-D-mannopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 3-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-α-D-mannopyranoside