Drukuj
4-Methoxyphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Methoxyphenyl β-D-maltopyranoside heptaacetate
BICL4357-1G BICL4357-5G BICL4357-2G
APOSBICL4357-1GEA 1890 PLN
APOSBICL4357-1G APOSBICL4357-5G APOSBICL4357-2G
4-Methoxyphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside ≥98%
4-Methoxyphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside
Formuła: C₃₃H₄₂O₁₉
MW: 742.675 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28397804
Numer CAS: 848863-34-3