Drukuj
6-Azido-6-deoxy-L-galactose ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BICL4316-10MG BICL4316-25MG BICL4316-5MG
APOSBICL4316-10MGEA 3020 PLN
APOSBICL4316-10MG APOSBICL4316-25MG APOSBICL4316-5MG
6-Azido-6-deoxy-L-galactose ≥98%
6-Azido-6-deoxy-L-galactose
Formuła: C₆H₁₁N₃O₅
Temp. topnienia: 135…138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD27927712
Numer CAS: 70932-63-7