Drukuj
5-Chloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chloro-8-quinolinyl β-D-glucopyranosiduronic acid
BICL4300-10MG BICL4300-5MG
APOSBICL4300-10MGEA 5240 PLN
APOSBICL4300-10MG APOSBICL4300-5MG
5-Chloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
5-Chloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide
Formuła: C₁₅H₁₄ClNO₇
MW: 355.727 g/mol
Temp. topnienia: 206…208 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD29924274
Numer CAS: 65851-39-0