Drukuj
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline sulphate, sodium salt ≥95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5,7-Dichloro-8-(hydrogen sulphate)-8-quinolinol sodium salt
BICL4299-10MG BICL4299-5MG
APOSBICL4299-10MGEA 4890 PLN
APOSBICL4299-10MG APOSBICL4299-5MG
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline sulphate, sodium salt ≥95%
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline sulphate, sodium salt
Temp. topnienia: 240…245 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer CAS: 58698-96-7