Drukuj
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BICL4298-10MG BICL4298-2MG BICL4298-5MG
APOSBICL4298-10MGEA 7720 PLN
APOSBICL4298-10MG APOSBICL4298-2MG APOSBICL4298-5MG
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide
Formuła: C₁₅H₁₃Cl₂NO₇
Temp. topnienia: 175…178 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD29924273
Numer CAS: 40951-47-1