Drukuj
1,3,4-Tri-O-acetyl-2-deoxy-2-fluoro-L-fucopyranose ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3,4-Tri-O-acetyl-2,6-dideoxy-2-fluoro-L-galactopyranose
BICL4279-10MG BICL4279-25MG BICL4279-50MG
APOSBICL4279-10MGEA 1410 PLN
APOSBICL4279-10MG APOSBICL4279-25MG APOSBICL4279-50MG
1,3,4-Tri-O-acetyl-2-deoxy-2-fluoro-L-fucopyranose ≥98%
1,3,4-Tri-O-acetyl-2-deoxy-2-fluoro-L-fucopyranose
Formuła: C₁₂H₁₇FO₇
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD22124251
Numer CAS: 188783-78-0