Drukuj
5-Chloro-8-hydroxyquinoline sulphate ≥95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BICL4277-10MG BICL4277-25MG BICL4277-5MG
APOSBICL4277-10MGEA 3500 PLN
APOSBICL4277-10MG APOSBICL4277-25MG APOSBICL4277-5MG
5-Chloro-8-hydroxyquinoline sulphate ≥95%
5-Chloro-8-hydroxyquinoline sulphate
Temp. topnienia: 186…188 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD28122834
Numer CAS: 15164-40-6