Drukuj
1,3-O-Benzylidene-D-arabinitol ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BICL4257-10G BICL4257-5G
APOSBICL4257-10GEA 3980 PLN
APOSBICL4257-10G APOSBICL4257-5G
1,3-O-Benzylidene-D-arabinitol ≥98%
1,3-O-Benzylidene-D-arabinitol
Formuła: C₁₂H₁₆O₅
Temp. topnienia: 128…130 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00049363
Numer CAS: 70831-50-4