Drukuj
Diethyl dithioacetal D-galactose ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: NSC 20706, D-Galactose diethyl mercaptal
BICL4251-1G BICL4251-2G
APOSBICL4251-1GEA 2520 PLN
APOSBICL4251-1G APOSBICL4251-2G
Diethyl dithioacetal D-galactose ≥98%
Diethyl dithioacetal D-galactose
Formuła: C₁₀H₂₂O₅S₂
MW: 286.409 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00069630
Numer CAS: 5463-33-2