Drukuj
6-Deoxy-6-iodo-1,2:3,4-di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BICL4242-1G BICL4242-5G BICL4242-2G
APOSBICL4242-1GEA 2240 PLN
APOSBICL4242-1G APOSBICL4242-5G APOSBICL4242-2G
6-Deoxy-6-iodo-1,2:3,4-di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose ≥98%
6-Deoxy-6-iodo-1,2:3,4-di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose
Formuła: C₁₂H₁₉IO₅
Temp. topnienia: 56…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038408
Numer CAS: 4026-28-2