Drukuj
4-Aminophenyl α-D-mannopyranoside ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(4-Aminophenoxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
BICL4240-100MG BICL4240-250MG
APOSBICL4240-100MGEA 859 PLN
APOSBICL4240-100MG APOSBICL4240-250MG
4-Aminophenyl α-D-mannopyranoside ≥98%
4-Aminophenyl α-D-mannopyranoside
Formuła: C₁₂H₁₇NO₆
Temp. topnienia: 165…166 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00067366
Numer CAS: 34213-86-0