Drukuj
2-O-(α-L-Fucopyranosyl)-D-galactose ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BICL4235-10MG BICL4235-5MG BICL4235-1MG
APOSBICL4235-10MGEA 4750 PLN
APOSBICL4235-10MG APOSBICL4235-5MG APOSBICL4235-1MG
2-O-(α-L-Fucopyranosyl)-D-galactose ≥98%
2-O-(α-L-Fucopyranosyl)-D-galactose
Formuła: C₁₂H₂₂O₁₀
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD07357245
Numer CAS: 24656-24-4