Drukuj
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-galactopyranoside ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl trichloroacetimidate
BICL4217-1G BICL4217-5G
APOSBICL4217-1GEA 313 PLN
APOSBICL4217-1G APOSBICL4217-5G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-galactopyranoside ≥99%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-galactopyranoside
Formuła: C₁₆H₂₀Cl₃NO₁₀
MW: 492.69 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07369652
Numer CAS: 353264-42-3