Drukuj
Naproxen-acyl-β-D-glucuronide ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid-acyl-β-D-glucuronide
BICL4179-1MG BICL4179-2MG
APOSBICL4179-1MGEA 2730 PLN
APOSBICL4179-1MG APOSBICL4179-2MG
Naproxen-acyl-β-D-glucuronide ≥98%
Naproxen-acyl-β-D-glucuronide
Formuła: C₂₀H₂₂O₉
MW: 406.383 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00869959
Numer CAS: 41945-43-1