Drukuj
D-Mannofuranuronic acid, γ-lactone ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BICL4173-100MG BICL4173-50MG BICL4173-250MG
APOSBICL4173-100MGEA 2800 PLN
APOSBICL4173-100MG APOSBICL4173-50MG APOSBICL4173-250MG
D-Mannofuranuronic acid, γ-lactone ≥98%
D-Mannofuranuronic acid, γ-lactone
Temp. topnienia: 141…143 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer CAS: 575-64-4