Drukuj
Methyl 6-O-acetyl-3-O-benzyl-2-benzyloxycarbonylamino-2-deoxy-4-O-(methyl 2-O-acetyl-3-O-benzyl-α-L-idopyranosyluronate)-α-D-glucopyranoside ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 6-O-acetyl-3-O-benzyl-N-Cbz-4-O-(methyl 2-O-acetyl-3-O-benzyl-α-L-idopyranosyluronate)-α-D-glucosaminide
BICL4160-25MG BICL4160-50MG
APOSBICL4160-25MGEA 4190 PLN
APOSBICL4160-25MG APOSBICL4160-50MG
Methyl 6-O-acetyl-3-O-benzyl-2-benzyloxycarbonylamino-2-deoxy-4-O-(methyl 2-O-acetyl-3-O-benzyl-α-L-idopyranosyluronate)-α-D-glucopyranoside ≥99%
Methyl 6-O-acetyl-3-O-benzyl-2-benzyloxycarbonylamino-2-deoxy-4-O-(methyl 2-O-acetyl-3-O-benzyl-α-L-idopyranosyluronate)-α-D-glucopyranoside
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 114869-97-5