Drukuj
Methyl 6-O-acetyl-3-O-benzyl-2-benzyloxycarbonylamino-2-deoxy-α-D-glucopyranoside ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 6-O-acetyl-3-O-benzyl-N-Cbz-α-D-glucosaminide
BICL4159-100MG BICL4159-25MG BICL4159-50MG
APOSBICL4159-100MGEA 7720 PLN
APOSBICL4159-100MG APOSBICL4159-25MG APOSBICL4159-50MG
Methyl 6-O-acetyl-3-O-benzyl-2-benzyloxycarbonylamino-2-deoxy-α-D-glucopyranoside ≥99%
Methyl 6-O-acetyl-3-O-benzyl-2-benzyloxycarbonylamino-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 114869-95-3