Drukuj
Mycophenolic acid acyl-β-D-glucuronide ≥90%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BICL4132-1MG BICL4132-5MG BICL4132-2MG
APOSBICL4132-1MGEA 1970 PLN
APOSBICL4132-1MG APOSBICL4132-5MG APOSBICL4132-2MG
Mycophenolic acid acyl-β-D-glucuronide ≥90%
Mycophenolic acid acyl-β-D-glucuronide
Formuła: C₂₃H₂₈O₁₂
Temp. Wrzenia: 805 °C
Temp. topnienia: 90 °C
Gęstość: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD11977846
Numer CAS: 99043-04-6