Drukuj
L-Iduronic acid ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BICL4120-10MG BICL4120-25MG BICL4120-50MG
APOSBICL4120-10MGEA 1470 PLN
APOSBICL4120-10MG APOSBICL4120-25MG APOSBICL4120-50MG
L-Iduronic acid ≥98%
L-Iduronic acid
Formuła: C₆H₁₀O₇
Temp. topnienia: 136…140 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00270009
Numer CAS: 2073-35-0