Drukuj
L-Gulofuranuronic acid, γ-lactone ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BICL4110-10MG BICL4110-25MG BICL4110-5MG
APOSBICL4110-10MGEA 2520 PLN
APOSBICL4110-10MG APOSBICL4110-25MG APOSBICL4110-5MG
L-Gulofuranuronic acid, γ-lactone ≥98%
L-Gulofuranuronic acid, γ-lactone
Temp. topnienia: 139…141 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer CAS: 14474-04-5