Drukuj
D-Glucose-1,6-13C2 Chem. 99% min. Isot. 99%
Dostawca: Apollo Scientific
BICL4104-100MG BICL4104-250MG BICL4104-50MG
APOSBICL4104-100MGEA 2930 PLN
APOSBICL4104-100MG APOSBICL4104-250MG APOSBICL4104-50MG
D-Glucose-1,6-13C2 Chem. 99% min. Isot. 99%
D-Glucose-1,6-13C2
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 201741-04-0