Drukuj
1,6:2,3-Dianhydro-4-O-(2,3-di-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranosyl)-β-D-mannopyranose ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
BICL4085-100MG BICL4085-250MG BICL4085-50MG
APOSBICL4085-100MGEA 2800 PLN
APOSBICL4085-100MG APOSBICL4085-250MG APOSBICL4085-50MG
1,6:2,3-Dianhydro-4-O-(2,3-di-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranosyl)-β-D-mannopyranose ≥99%
1,6:2,3-Dianhydro-4-O-(2,3-di-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranosyl)-β-D-mannopyranose
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 99541-22-7