Drukuj
Carbenicillin disodium salt
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
BIC0109-25G BIC0109-5G BIC0109-100G
APOSBIC0109-25GEA 801 PLN
APOSBIC0109-25G APOSBIC0109-5G APOSBIC0109-100G
Carbenicillin disodium salt
Carbenicillin disodium salt
Carbenicillin is an inhibitor of bacterial cell wall synthesisCell culture tested
Formuła: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00077683
Numer CAS: 4800-94-6
Numer WE (dawny EINECS): 225-360-8