Drukuj
1-O-Methyl-β-D-glucuronic acid sodium salt
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl β-D-glucuronate Sodium salt
BIB6106-1G BIB6106-500MG BIB6106-5G
APOSBIB6106-1GEA 1060 PLN
APOSBIB6106-1G APOSBIB6106-500MG APOSBIB6106-5G
1-O-Methyl-β-D-glucuronic acid sodium salt
1-O-Methyl-β-D-glucuronic acid sodium salt
Formuła: C₇H₁₁O₇·Na
MW: 230.148 g/mol
Temp. topnienia: 270…273 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00083405
Numer CAS: 134253-42-2