Drukuj
6-Methoxyindole-3-acetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(6-Methoxy-1H-indol-3-yl)acetic acid
BIB6101-1G BIB6101-500MG BIB6101-2.5G
APOSBIB6101-1GEA 371 PLN
APOSBIB6101-1G APOSBIB6101-500MG APOSBIB6101-2.5G
6-Methoxyindole-3-acetic acid
6-Methoxyindole-3-acetic acid
Formuła: C₁₁H₁₁NO₃
MW: 205.21 g/mol
Temp. topnienia: 163…165 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01548400
Numer CAS: 103986-22-7