Drukuj
5-Chloro-DL-tryptophan
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Amino-3-(5-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
BIB6032-2.5G BIB6032-500MG
APOSBIB6032-2.5GEA 3770 PLN
APOSBIB6032-2.5G APOSBIB6032-500MG
5-Chloro-DL-tryptophan
5-Chloro-DL-tryptophan
Formuła: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
MW: 238.6700 g/mol
Temp. topnienia: 278…279 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01074499
Numer CAS: 154-07-4