Drukuj
5-Benzyloxyindole-3-acetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIB6002-10G BIB6002-5G BIB6002-1G
APOSBIB6002-10GEA 5300 PLN
APOSBIB6002-10G APOSBIB6002-5G APOSBIB6002-1G
5-Benzyloxyindole-3-acetic acid
5-Benzyloxyindole-3-acetic acid
Formuła: C₁₇H₁₅NO₃
MW: 281.306 g/mol
Temp. topnienia: 148…152 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00022750
Numer CAS: 4382-53-0