glikol polietylenowy 4.000, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
PEG 4000
26609.290EA
214
PLN
26609.290
26609.460
glikol polietylenowy 4.000, GPR RECTAPUR®
glikol polietylenowy 4.000
Formuła:
H(OCH₂CH₂)nOH Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01779612 Numer CAS: 25322-68-3 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Average molecular weight | 3500 - 4500 |
Hydroxyl value | 25 - 32 |
pH (5%) | 4,0 - 8,0 |
Viscosity (20°C, 50% water) | 110 - 142 mPa.s |
Melting point (clear) | about 55°C |
Identification (IR) | passes test |