Drukuj
glikol polietylenowy 1.500, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: PEG 1500, PEG 1,500
26607.290EA 200 PLN
26607.290 26607.360
glikol polietylenowy 1.500, GPR RECTAPUR®
glikol polietylenowy 1.500
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Average molecular weight 1400 - 1600
Hydroxyl value 70 - 80
pH (5%) 4,0 - 8,0
Viscosity (20°C, 50% water) 36 - 42 mPa.s
Solidification point about 45°C
Colouration (25% water) max 50 APHA