Drukuj
glikol polietylenowy 300, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: PEG 300
26605.290EA 294 PLN
26605.290 26605.360
glikol polietylenowy 300, GPR RECTAPUR®
glikol polietylenowy 300
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Hydroxyl value 356 - 394
pH (5%) 5,0 - 7,0
Viscosity (20°C) 80,0-105,0 mPa.s
Heavy metals (as Pb) max 5 ppm
Ignition residue (SO4) max 0.1 %
Water max 0.5%