Drukuj
platyna nominally 20% on carbon black
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Platinium
47381.06 47381.03
47381.06EA 4410 PLN
47381.06 47381.03
platyna nominally 20% on carbon black
platyna
Formuła: Pt
MW: 195.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 3827
Temp. topnienia: 1769
Numer MDL: MFCD00011179
Numer CAS: 7440-06-4
Klasyfikacja Merck : 12,07689