Drukuj
platyna nominally 60% on high surface area advanced carbon support
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Platinium
47334.03 47334.06
47334.03EA 2050 PLN
47334.03 47334.06
platyna nominally 60% on high surface area advanced carbon support
platyna
Formuła: Pt
MW: 195.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 3827
Temp. topnienia: 1769
Numer MDL: MFCD00011179
Numer CAS: 7440-06-4
Klasyfikacja Merck : 12,07689