Drukuj
Zestaw do wykrywania antygenu COVID-19 (wykrywanie białka N wirusa SARS-CoV-2), DNA DIAGNOSTIC
Dostawca: DNA Diagnostic
CV19ICEA 600 PLN
CV19IC
Zestaw do wykrywania antygenu COVID-19 (wykrywanie białka N wirusa SARS-CoV-2), DNA DIAGNOSTIC
Systemy do diagnostyki klinicznej Clinical Reagents and Kits
Prezentowany zestaw jest 15 minutowym testem immunochromatograficznym przeznaczonym do jakościowego wykrywania nukleoproteiny SARS-CoV-2 (białko N) będącej jednym z antygenów SARS-CoV-2 z próbek pochodzących z wymazu z jamy nosowej od pacjentów podejrzanych o zakażenie COVID-19.
Sposób pakowania: Każde pudełko zawiera 25 testów.