Drukuj
CO2 inkubatory, seria ICO
Dostawca: MEMMERT
ICO50 ICO105 ICO150 ICO240
390-0985EA 27810 PLN
390-0985 390-0986 390-0987 390-0988
CO2 inkubatory, seria ICO
Inkubatory Inkubatory CO₂
Seria ICO CO₂ inkubatory mają bezproblemowo spawane, odporne na korozję komory ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi krawędziami i bez dalszych instalacji, co zapewnia łatwe i dokładne czyszczenie. Modele mają TwinDISPLAY z portem USB do przesyłania programów, odczytywania dzienników lub ochrony urządzeń za pomocą funkcji ID użytkownika i interfejsu Ethernet, a także rejestrator danych z dziesięcioletnią pojemnością. Wszystkie parametry można ustawić bezpośrednio w oprogramowaniu ControlCOCKPIT lub AtmoCONTROL, które używają symboli przeciągnij i upuść do wprowadzania wartości. Kontrolowana baterią ControlCOCKPIT (opcja): Wyświetlacz operacyjny, rejestrowanie i CO₂ sterowanie jest w pełni funkcjonalne nawet podczas awarii zasilania.
  • Cykl sterylizacji w temperaturze +180 °C przez 60 minut (bez usuwania czujników)
  • Krótki czas regeneracji, minimalizacja ryzyka kondensacji we wnętrzu i jednorodna atmosfera komory
  • Bezpieczne rejestrowanie temperatury, CO₂, O₂, wilgotności i czasu otwarcia drzwi zgodnych z FDA
  • Alarm wizualny i akustyczny, również powiadomienie o alarmie na telefony komórkowe lub adres e-mail
  • Intuicyjny, przyjazny dla użytkownika ControlCOCKPIT z 2 wyświetlaczami TFT pokazuje wszystkie regulowane parametry
  • Podgrzewane drzwiczki szklane, urządzenie szybciej osiąga nastawioną temperaturę
  • Protokół dziennika, ładowanie i wdrażanie programów ze zdalnym dostępem poprzez interfejs Ethernet
Oprogramowanie pozwala na monitorowanie online do 32 podłączonych urządzeń. Złożone procesy rampowe można szybko i łatwo zaprogramować. Funkcja SetpointWAIT zapewnia, że czas procesu nie rozpoczyna się przed osiągnięciem ustawionej temperatury. Ponadto, monitor nadmiernej temperatury oraz dwa wysokowydajne platynowe czujniki temperatury PT100 zapewniają wzajemne monitorowanie i przenoszenie pracy w tej samej temperaturze pracy w przypadku błędu.
CO₂ stężenie mierzy się za pomocą podwójnego czujnika podczerwieni z kompensacją ciśnienia barometrycznego. Opcjonalnie ICO oferuje dwa połączenia gazowe ze złączami szybkozłącznymi do automatycznego przełączania butli gazowych i sterowanie elektroniczne dla aktywnego nawilżania i osuszania (wilgotność względna od 40 do 97%). Wraz z precyzyjną kontrolą CO₂ (0 to 20%) i O₂ (Od 1 do 20%), seria ICO została zaprojektowana z myślą o niezrównanej przyjazności dla użytkownika i bezpieczeństwa przez cały czas.
Informacje do zamówienia: Supplied with manufacturer’s calibration certificate (data measured at the centre of the chamber at 37 °C and 5% CO₂), but without perforated stainless steel shelves and stainless steel water dish. Please order water dish and the required number of shelves separately. For all chamber volumes >56 litres, a minimum of 2 shelves or grids must be ordered in addition. Range of accessories and factory fitted options such as active humidity control, control of oxygen concentration, electropolished interior and partitioned interior door are available on request. Please contact your local Avantor sales officer for further details prior to ordering as these cannot be retro-fitted.