Drukuj
System AriaMx Real-Time PCR
Dostawca: AGILENT
401425 401493
AGLS401425EA 0 PLN
AGLS401425 AGLS401493
System AriaMx Real-Time PCR
Cyklery do PCR
System AriaMx Real-Time PCR to w pełni zintegrowany system ilościowej amplifikacji, detekcji i analizy danych PCR.
  • Analiza ekspresji genów
  • Nowe możliwości genotypowania/HRM, kwantyfikacja mRNA
  • Kwantyfikacja NGS: przygotowanie biblioteki, walidacja wyników, monitorowanie kwasów nukleinowych i wykrywanie rzadkich alleli
  • Może używać samoinstalacyjnych wkładów optycznych
  • Działa przy odchyleniu standardowym jednorodności Cq <0,20 przy szybkim cyklu (5 s w 95 °C/10 s w 60 °C)
  • Czas akwizycji danych <3 s/płytkę
  • Zakres dynamiczny dziewięciu rzędów wielkości
  • Działa na maksymalnej wysokości 2000 m i przy wilgotności względnej od 20 do 80%
Projekt systemu łączy najnowocześniejszy termocykler, zaawansowany system optyczny ze źródłem wzbudzenia LED oraz kompletne oprogramowanie do analizy danych.
To urządzenie może pomieścić do sześciu modułów optycznych, a konstrukcja optyki skanującej zapewnia optymalną separację między barwnikami i między próbkami, zapewniając również format wykrywania PCR w „zamkniętej probówce”, który może być używany z różnymi chemikaliami do wykrywania fluorescencji, w tym SYBR® Green i Barwniki EvaGreen, a także systemy sond fluorogennych, w tym sondy TaqMan.
AriaMx zwiększa produktywność dzięki unikalnej modułowej i elastycznej konstrukcji, intuicyjnemu interfejsowi z ekranem dotykowym, zaawansowanym, łatwym w użyciu raportom i ponad 120 atrybutom monitorowanym przez wbudowaną diagnostykę, aby pomóc zlokalizować problemy z testami lub instrumentami w miarę ich pojawiania się.
Informacje do zamówienia: Oświadczenia o uaktualnieniach oprogramowania dostępne online, bez opłat. Opcjonalne w przypadku pięcioletniej gwarancji zakupu.
Obejmuje konfigurowalne moduły optyczne (do sześciu), kontroler z ekranem dotykowym, import eksperymentalny, łączność LIMS, 96 dołków, 5 GB pamięci protokołów, wbudowaną diagnostykę przyrządów, możliwości zdalnego monitorowania, roczna standardowa gwarancja.
Uwaga: Wyłącznie do celów badawczych. Nie stosować w procedurach diagnostycznych.