Terpineol, mieszanina izomerów ≥80.0%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
87072.290EA
492
PLN
87072.290
87072.320
Terpineol, mieszanina izomerów ≥80.0%, GPR RECTAPUR®
Terpineol, mieszanina izomerów
Formuła:
C₁₀H₁₈O |
Numer MDL:
MFCD00166983 Numer CAS: 8000-41-7 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC, area%) (isomers) | min 80,0% |
Identification (IR) | passes test |
Density (20/4) | 0,932 - 0,936 |