Drukuj
Butelki z podziałką i szeroką szyjką, PE, z zakrętką i zakrętką dolną
Dostawca: KARTELL
408 409 411 412 413 410
216-2992EA 2450 PLN
216-2992 216-2993 216-2507 216-2995 216-2996 216-2994
Butelki z podziałką i szeroką szyjką, PE, z zakrętką i zakrętką dolną
Butelki i butle Butle plastikowe
These high quality graduated wide neck bottles are made of PE (main body and under cap) and supplied with a PP cap.
  • Suitable for foodstuff contact according to EC Regulation 10/2011
  • Translucent
  • Tagging points on shoulder and cap ensures tamper-evidence by means of tags and seals
Graduated bottle for liquids and powders. Sloping shoulders reduce tendency for residue deposits. Moulded-in graduations.
Certyfikaty: Meets EC Regulation 10/2011. Migration Test Compliance Declaration available.