Drukuj
Butelki z wąską szyjką z podziałką, PE, z zakrętką i nakrętką dolną
Dostawca: KARTELL
317 319 323 324 325 326
KART317EA 2660 PLN
KART317 KART319 KART323 KART324 216-2506 KART326
Butelki z wąską szyjką z podziałką, PE, z zakrętką i nakrętką dolną
Butelki i butle Butle plastikowe
These high quality graduated narrow neck bottles are made of PE (main body and under cap) and supplied with a PP cap.
  • Suitable for foodstuff contact according to EC Regulation 10/2011
  • Translucent
  • Tagging points on shoulder and cap ensures tamper-evidence by means of tags and seals
Graduated bottle for liquids and powders. Sloping shoulders reduce tendency for residue deposits. Moulded-in graduations.
Certyfikaty: Meets EC Regulation 10/2011. Migration Test Compliance Declaration available.