Drukuj
Kwas trichlorooctowy (lodowaty) 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: TCA
OR8372-1KG OR8372-250G OR8372-5KG
APOSOR8372-1KGEA 691 PLN
APOSOR8372-1KG APOSOR8372-250G APOSOR8372-5KG
Kwas trichlorooctowy (lodowaty) 99%
Kwas trichlorooctowy (lodowaty)
Formuła: Cl₃CCOOH
MW: 163.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 196 °C
Temp. topnienia: 52…58 °C
Gęstość: 1.62g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004177
Numer CAS: 76-03-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-927-2
Jednostka: 1839
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,09700