Drukuj
Kwas azotowy 65% (max. 0.005 ppm Hg), AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
88371.320EA 315 PLN
88371.320 88371.290
Kwas azotowy 65% (max. 0.005 ppm Hg), AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Jednostka: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min. 65%
Chloride (Cl) max. 0,5 ppm
Dithizone determination passes test
Mercury (Hg) max. 5 ppb
Residue after ignition max. 5 ppm
Sulphate (SO4) max. 1 ppm
Aluminium (Al) max. 0,05 ppm
Arsenic (As) max. 0,05 ppm
Barium (Ba) max. 0,02 ppm
Beryllium (Be) max. 0,01 ppm
Cadmium (Cd) max. 0,02 ppm
Calcium (Ca) max. 0,5 ppm
Chromium (Cr) max. 0,1 ppm
Cobalt (Co) max. 0,01 ppm
Copper (Cu) max. 0,01 ppm
Germanium (Ge) max. 0,05 ppm
Iron (Fe) max. 0,1 ppm
Lead (Pb) max. 0,05 ppm
Lithium (Li) max. 0,01 ppm
Magnesium (Mg) max. 0,1 ppm
Manganese (Mn) max. 0,01 ppm
Molybdenum (Mo) max. 0,02 ppm
Nickel (Ni) max. 0,05 ppm
Potassium (K) max. 0,1 ppm
Silver (Ag) max. 0,01 ppm
Sodium (Na) max. 0,5 ppm
Strontium (Sr) max. 0,01 ppm
Thallium (Tl) max. 0,05 ppm
Titanium (Ti) max. 0,1 ppm
Vanadium (V) max. 0,01 ppm
Zinc (Zn) max. 0,05 ppm
Zirconium (Zr) max. 0,1 ppm