Drukuj
2-Methyl-5-isopropylaniline (synthetic) ≥94% (by GC)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
248790010 248790050 248790250
ACRO248790010EA 545 PLN
ACRO248790010 ACRO248790050 ACRO248790250
2-Methyl-5-isopropylaniline (synthetic) ≥94% (by GC)
2-Methyl-5-isopropylaniline
Formuła: C₁₀H₁₅N
Gęstość: 0,95 g/cm³
Numer MDL: MFCD00044503
Numer CAS: 2051-53-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to brown liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
Water ≤2.5 %
GC ≥94 %