Drukuj
Poly(caprolactone), M.W. ~80000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: PCL
178301000 178305000
ACRO178301000EA 381 PLN
ACRO178301000 ACRO178305000
Poly(caprolactone), M.W. ~80000
Poly(caprolactone)
Formuła: (C₆H₁₀O₂)n
MW: 114.1400 g/mol
Temp. topnienia: 60 °C
Numer MDL: MFCD00084404
Numer CAS: 24980-41-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Beads
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Molecular weight 80000 to 85000 g/mol