4-tert-Butylopirydyna ≥97.5% (by GC)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(tert-Butyl)pyridine
161940250
161941000
ACRO161940250EA
796
PLN
ACRO161940250
ACRO161941000
4-tert-Butylopirydyna ≥97.5% (by GC)
4-tert-Butylopirydyna
Formuła:
C₉H₁₃N Temp. Wrzenia: 196…197 °C Temp. Zapłonu: 63 °C |
Numer MDL:
MFCD00006435 Numer CAS: 3978-81-2 Numer WE (dawny EINECS): 223-614-2 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4940 to 1.4960 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Potassium fluosilicate | ≤0.1 % (K2SiF6) |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Sodium (Na) | ≤0.2 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Titrable acid | ≤0.03 meq/g |
Titrable base | ≤0.01 meq/g |