Drukuj
Fisetin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,7,3',4'-Tetrahydroxyflavone
119150010 119150050
ACRO119150010EA 814 PLN
ACRO119150010 ACRO119150050
Fisetin
Fisetin
Formuła: C₁₅H₁₀O₆
MW: 286.24 g/mol
Temp. topnienia: >330 °C
Numer MDL: MFCD00006829
Numer CAS: 528-48-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-434-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to amber to dark green Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥90.0 %