Drukuj
VWR® Automatyczne biurety Schillinga
Dostawca: VWR
VWR®
612-6699EA 376 PLN
612-6699 612-6700 612-6697
VWR® Automatyczne biurety Schillinga
Biurety
Szkło borokrzemianowe 3.3, klasa B
  • Pasek Schellbacha dla dokładnego odczytu łąkotki
  • Niebieska emaliowana podziałka o wysokim kontraście
  • W komplecie z plastikową butelką o pojemności 1000 ml, plastikowym zaciskiem, plastikową podstawą i rurką PTFE
  • Automatyczne zerowanie, ściskanie butelki umożliwia szybkie napełnianie
Stosowany głównie w laboratoriach chemicznych do pomiaru niewielkich objętości cieczy w miareczkowaniu. Wbudowany przelew automatycznie odprowadza nadmiar płynu z powrotem do butelki z rezerwuarem.
Certyfikaty: DIN EN ISO 385, granice błędów według klasy B.