Drukuj
VWR® Biurety z odłączanym kranikiem z PTFE
Dostawca: VWR Collection
612-6694EA 294 PLN
612-6694 612-6695 612-6696
VWR® Biurety z odłączanym kranikiem z PTFE
Biurety
Szkło borokrzemianowe 3.3, klasa AS.
  • Wysoka odporność chemiczna i termiczna
  • Pasek Schellbach do dokładnego odczytu menisku
  • Kurek z kluczem teflonowym
  • Podziałki emaliowane w kolorze niebieskim o wysokim kontraście
  • Zawiera certyfikat partii
Brak pęknięć w przypadku niewłaściwej obsługi, ponieważ korek nie jest bezpośrednio połączony z korpusem biurety. Szybki demontaż, łatwe czyszczenie i prosta naprawa, ponieważ wszystkie poszczególne elementy są wymienne.
Certyfikaty: DIN EN ISO 385