Drukuj
VWR® Biurety z zaworem na klucz z PTFE
Dostawca: VWR Collection
612-6691EA 397 PLN
612-6691 612-6692 612-6693
VWR® Biurety z zaworem na klucz z PTFE
Biurety
Szkło borokrzemianowe 3.3, klasa AS.
  • Wysoka odporność chemiczna i termiczna
  • Pasek Schellbacha do dokładnego odczytu menisku
  • Kurek z kluczem teflonowym
  • Podziałki emaliowane w kolorze niebieskim o wysokim kontraście
  • Zawiera certyfikat partii
Aby uniknąć szkodliwego dla materiału tarcia pomiędzy biuretą a korkiem oraz aby zapewnić szczelność, podczas pracy z biuretami wyposażonymi w szklany korek konieczne jest użycie smaru do połączeń. Po użyciu należy usunąć smar ze złącza, ponieważ końcówka biurety może zostać zanieczyszczona. Ten krok nie jest konieczny przy pracy z biuretami wyposażonymi w korek z zaworem igłowym PTFE.
Certyfikaty: DIN EN ISO 385