Drukuj
VWR® Biurety z zaworem iglicowym z PTFE
Dostawca: VWR Collection
612-6688EA 397 PLN
612-6688 612-6689 612-6690
VWR® Biurety z zaworem iglicowym z PTFE
Biurety
Szkło borokrzemianowe 3.3, klasa AS.
  • Wysoka odporność chemiczna i termiczna
  • Z paskiem Schellbacha dla dokładnego odczytu menisku Kurek z zaworem iglicowym z PTFE
  • Niebieska emaliowana podziałka o wysokim kontraście
  • Dołączony certyfikat serii.
Aby uniknąć szkodliwego dla materiału tarcia pomiędzy biuretą a korkiem oraz aby zapewnić szczelność, podczas pracy z biuretami ze szklanym korkiem konieczne jest stosowanie smaru do połączeń. Po użyciu należy usunąć smar ze złącza, ponieważ końcówka biurety może zostać zanieczyszczona. Ten krok nie jest konieczny przy pracy z biuretami wyposażonymi w korek z zaworem igłowym PTFE.
Certyfikaty: DIN EN ISO 385