Drukuj
VWR® CO-330, Przenośny miernik TDS, przewodność/zasolenie
Dostawca: VWR Collection
663-0359EA 3750 PLN
663-0359
VWR® CO-330, Przenośny miernik TDS, przewodność/zasolenie
Mierniki elektrochemiczne Mierniki przewodności
Te przenośne, ekonomiczne mierniki mogą jednocześnie mierzyć przewodność, przewodność właściwą, zasolenie, TDS (całkowitą zawartość rozpuszczonych substancji stałych) i temperaturę.
  • Kolorowy, graficzny ekran dotykowy umożliwia jednoczesny odczyt
  • Sześć podzakresów przełączanych automatycznie (zakres automatyczny)
  • Mierzy zasolenie z konwersją na NaCl i KCl
  • Pomiar TDS, stały współczynnik 0,5; automatyczna kompensacja temperatury
  • Stały współczynnik α (współczynnik kompensacji temperatury) –2%/°C
  • Temperaturę odniesienia można wybrać pomiędzy 25 a 20°C
  • Pamięć 200 wyników z czasem i datą; przypomnienie o czasie kalibracji; zasilany akumulatorami lub zasilaczem
Przelicza przewodność na zasolenie zgodnie z rzeczywistymi charakterystykami, a nie stałym współczynnikiem. Mierzy przewodność w cieczach o przewodności do 1000 mS/cm. Kalibracja 1-punktowa poprzez wprowadzenie stałej K ogniwa lub poprzez jej wyznaczenie za pomocą roztworu wzorcowego.
Wodoodporna obudowa (IP 66) umożliwia pracę w trudnych warunkach. Niewielkie rozmiary i niewielka waga ułatwiają pracę w terenie.
Stała przewodności K = 0,010 do 20 000 cm⁻¹
Informacje do zamówienia: 24 miesiące gwarancji.